Learn More
4-Pyrid-3-ylbenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-Pyrid-3-ylbenzaldehyde |
CAS min. % | 94.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 183.21 |
Percent Purity | 95% |