Learn More
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1g
10g
25g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate |
CAS min. % | 97.0 |
Densità | 1.34g/mL |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Formula lineare | CF3OC6H4NCO |
Quantità | 25g |
Peso formulazione | 203.12 |
Percent Purity | 97% |