Learn More
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Acros 214450050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 709-63-7 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : II
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10042950
  • 82.78€ / 5g
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Identificatori chimici
709-63-7
188.15
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
69731
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
C9H7F3O
MFCD00000401
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Specifica
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
98.5
0.9200g/mL
30°C to 33°C
84°C
Authentic
CF3C6H4COCH3
Glass bottle
4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
188.15
188.15
99%
709-63-7
100.0
White to Yellow
79°C to 80°C (8.0mmHg)
98.5% min. (GC)
C9H7F3O
MFCD00000401
1.4604
5g
0.92
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
69731
Low Melting Solid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti