Learn More
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbothioamide, ≥95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carbothioamide |
CAS min. % | 95.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 250 mg |
Sinonimo | 4-trifluoromethyl pyridine-3-carbothioamide, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl nicotinthioamide, 4-trifluoromethyl pyridine-3-thiocarboxamide, maybridge4_004528, 3-pyridinecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-thionicotinamide, 4-trifluoromethylpyridine-3-thiocarboxamide, 3-pyridinecarbothioamide,4-trifluoromethyl, amino 4-trifluoromethyl 3-pyridyl methane-1-thione |
Peso formulazione | 206.19 |
Percent Purity | 95% |