Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Microplate Insert System With Inlet Opening System
Six well plates filled with six insert strips
Marca:  BRAND™ 782843
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33700kg
Codice prodotto. 15670627
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Sterile
  • With inlet opening system
  • cellGrade™ plus surface
  • Membrane material: PC or PET material
  • Multiple membrane pore sizes for different applications: 0.4μm, 1.0μm, 3.0μm, 8.0μm
  • 5 plates/Pk. with lids and 30 insert strips
Applications:
in vitro preparation of tissue (3D tissue culture)
Specifica
Specifica
Polystyrene
cellGrade plus
6
5/Pk.
Sterile
Cell Culture Insert System
3 μm
PC Membrane