Learn More
Hamilton™ Gastight Microliter™ Syringes: RN Termination, No Needle Included
Siringhe con rivestimento in PTFE per ridurre la tensione superficiale tra l'ago e il liquido, facilitando lo spotting di campioni riproducibili.
Marca: Hamilton™ 7636-01
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Descrizione
- ideal for dispensing volumes from 0.05 µL up to 5 µL
- The 7000 series is the only zero dead volume syringe
- The fine gauge plunger wire travels to the tip of the needle ensuring that all solvent is expelled from the needle
Specifica
22 G | |
702 | |
25 μL |