Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Purple
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
Marca:  Brady™ 142373
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09930kg
Codice prodotto. 11745643
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Vinyl film with permanent adhesive
  • Adheres well to pipes, walls, equipment, windows - most clean, dry surfaces
  • Resistant to grease, oil and most industrial chemicals
  • Five year outdoor durability in temperatures from 82° to -40°C (180° to -40°F, can be applied as low as -18°C (0°F)
Specifica
Specifica
BS5609:1986 Section 2 and section 3
Permanent Acrylic
Gloss
Vinyl Tape
BMP™71 Printer
1 Ea.
0.102 mm
50 ft.
0.5 in.
BMP71 Label Printer Tapes
Purple
Vinyl (B-595)
Labeling pipes, walls, equipment, windows
1
-40°C to +82°C
15.24 m x 1.27 cm (50 ft. x 0.5 in.)
15.24 m
12.70 mm