Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Safety-Coated Clear Narrow-Mouth Bottles with Polyethylene LDPE-Lined Black Phenolic Caps
Click to view available options
Capacità:
1000 mL, 32 oz.
500 mL, 16 oz.
Descrizione
- Made from soda-lime glass that conforms to ISP Type III requireiments
- 4L bottle comes with jug handle
Specifica
Capacità | 500 mL, 16 oz. |
Rivestimento interno chiusura | Polyethylene |
Materiale chiusura | Phenolic |
Dimensione chiusura | 28-400 mm |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Diametro (sistema metrico) | 76 mm |
Altezza (sistema imperiale) | 6.7 in. |
Altezza (sistema metrico) | 170 mm |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |