missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 2000 D MWCO Standard RC Pre-Treated Dialysis Kits
With chemically-treated tubing to remove any trace levels of heavy metals and sulfide compounds
143.82€ - 169.00€
Specifica
MWCO | 2 kDa |
---|---|
Quantità | 1 m Tubing/Kit |
Includes:
- 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15320692
|
Spectrum™
132108T |
4.6 mL/cm vol./length | 24 mm |
169.00€
1m |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15310692
|
Spectrum™
132107T |
1.1 mL/cm vol./length | 11.5 mm |
169.00€
1m |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15330692
|
Spectrum™
132 109T |
6.4 mL/cm vol./length | 29 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Hydrophilic, symmetric porositiy
- Equilibrated in water
- Packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
- For small experiments or qualifying a membrane for a particular application
Specifica
2 kDa | |
1 m Tubing/Kit |