missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 2000 D MWCO Standard RC Pre-Treated Dialysis Kits

With chemically-treated tubing to remove any trace levels of heavy metals and sulfide compounds

Marca:  Spectrum™ 132107T

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15310692

  • 169.00€ / 1m
Spedizione stimata: 06-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Includes:
  • 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks

Descrizione

Descrizione

  • Hydrophilic, symmetric porositiy
  • Equilibrated in water
  • Packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
  • For small experiments or qualifying a membrane for a particular application

Specifica

Specifica

2 kDa
11.5 mm
1.1 mL/cm vol./length
1 m Tubing/Kit
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali