Learn More
[5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | [5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 164.16 |
Percent Purity | 97% |