Learn More
[5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10585953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10585953 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10005832 1 g Amber Glass Bottle 1g
10777105 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10585953 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC35009CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 84978-67-6
Formula molecolare C8H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 164.164
InChI Key NBADTAIDQSLLHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-2-furyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 1h-pyrazole-3-methanol,5-2-furanyl, 5-2-furyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-fur-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-yl methanol
PubChem CID 7060534
IUPAC Name [3-(furan-2-yl)-1H-pyrazol-5-yl]methanol
SMILES C1=COC(=C1)C2=NNC(=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 164.16
Percent Purity 97%