Learn More
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 11956051
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
882670-69-1
C13H20BNO2
233.12
HPNBWHDRLCVZFV-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 5-amino-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 5-amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-amino-2-methylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, benzenamine, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, hpnbwhdrlcvzfv-uhfffaoysa-n, 5-amino-2-methyl-phenylboronic acid pinacol ester, 5-amino-2-methylphenyl boronic acid pinacol ester
16086089
882670-69-1
C13H20BNO2
233.12
HPNBWHDRLCVZFV-UHFFFAOYSA-N
4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 5-amino-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 5-amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-amino-2-methylphenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, benzenamine, 4-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, hpnbwhdrlcvzfv-uhfffaoysa-n, 5-amino-2-methyl-phenylboronic acid pinacol ester, 5-amino-2-methylphenyl boronic acid pinacol ester
16086089
Materiale o nome chimico 5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 83°C to 84°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 233.12
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.