Learn More
5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Formula lineare | CH3OC6H2(OH)(Br)CH(O) |
Quantità | 10 g |
Sinonimo | 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde |
Peso formulazione | 231.04 |
Percent Purity | 97% |