Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromoindole-3-carboxylic acid, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H64834.MD
Dettagli aggiuntivi : CAS : 10406-06-1 Peso : 0.00025kg
Quantità 250mg
Codice prodotto. 15442219
  • 38.17€ / 250mg
Spedizione stimata
12-07-2021
Identificatori chimici
10406-06-1
240.056
JVZMBSGNSAHFCY-UHFFFAOYSA-N
7018243
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C(=O)O
C9H6BrNO2
MFCD05664007
5-bromoindole-3-carboxylic acid, 5-bromo-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indolecarboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylic acid,5-bromo, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indole-3-carboxylicacid, pubchem7982, acmc-1btmm, ksc173q4r, 5-bromo-3-indolecarboxylicacid
5-bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
Specifica
5-Bromoindole-3-carboxylic acid
10406-06-1
MFCD05664007
5-bromoindole-3-carboxylic acid, 5-bromo-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo-3-indolecarboxylic acid, 1h-indole-3-carboxylic acid,5-bromo, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indole-3-carboxylicacid, pubchem7982, acmc-1btmm, ksc173q4r, 5-bromo-3-indolecarboxylicacid
C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C(=O)O
240.056
240.06
97%
250mg
C9H6BrNO2
475219
JVZMBSGNSAHFCY-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1H-indole-3-carboxylic acid
7018243
Solid
Videos
SDS Documenti