Learn More
5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10212872
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
61727-33-1
C6H5ClN2O2S
204.628
MFCD00173907
SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthio, 5-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-5-chloro-2-methylthio pyrimidine, 5-chloro-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, zlchem 91, oleosol fast red bl, oleosol fast red gl
725711
5-chloro-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid
CSC1=NC=C(C(=N1)C(=O)O)Cl
61727-33-1
C6H5ClN2O2S
204.628
MFCD00173907
SEPCYCDQJZTPHO-UHFFFAOYSA-N
5-chloro-2-methylthio pyrimidine-4-carboxylic acid, 5-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthio, 5-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidine-4-carboxylic acid, 4-carboxy-5-chloro-2-methylthio pyrimidine, 5-chloro-2-methylthio-4-pyrimidinecarboxylic acid, 5-chloro-2-methylthiopyrimidine-4-carboxylic acid, zlchem 91, oleosol fast red bl, oleosol fast red gl
725711
5-chloro-2-methylsulfanylpyrimidine-4-carboxylic acid
CSC1=NC=C(C(=N1)C(=O)O)Cl
Materiale o nome chimico 5-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 204.64
Percent Purity 97%