Learn More
5α -Cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10069621
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
50673-97-7
C27H44O2
400.65
MFCD09065035
LINVVMHRTUSXHL-NDNSGUFDSA-N
colestolone, colestolonum, colestolona, 15-ketocholestene, unii-5p8396t5xf, 3beta-hydroxy-5alpha-cholest-8 14-en-15-one, 15-oxo-5alpha-cholest-8 14-en-3beta-ol, colestolone usan:inn, 5alpha-cholest-8 14-en-3-beta-ol-15-one, colestolonum inn-latin
10046567
CHEBI:61829
CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC(=O)C2=C3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
50673-97-7
C27H44O2
400.65
MFCD09065035
LINVVMHRTUSXHL-NDNSGUFDSA-N
colestolone, colestolonum, colestolona, 15-ketocholestene, unii-5p8396t5xf, 3beta-hydroxy-5alpha-cholest-8 14-en-15-one, 15-oxo-5alpha-cholest-8 14-en-3beta-ol, colestolone usan:inn, 5alpha-cholest-8 14-en-3-beta-ol-15-one, colestolonum inn-latin
10046567
CHEBI:61829
CC(C)CCCC(C)[C@H]1CC(=O)C2=C3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC[C@]12C
Materiale o nome chimico 5α -cholest-8(14)-en-3β-ol-15-one
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
IUPAC Name (1R,5aS,7S,9aS,11aR)-7-hydroxy-9a,11a-dimethyl-1-(6-methylheptan-2-yl)-1H,2H,3H,4H,5H,5aH,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Peso formulazione 400.64
Percent Purity 97%