Learn More
5-Hydroxyquinoline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10031164
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
578-67-6
C9H7NO
145.16
MFCD00006792
GVNQVWJYDXOLST-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyquinoline, quinolin-5-ol, 5-quinolinol, 5-chinolinol, ccris 4330, gyesayhwismzok-uhfffaoysa-n, 5-hydroxyquinoline 5-quinolinol, quinolin-5-one, 5-hyroxyquinoline, 5-hydroxy quinoline
11360
1H-quinolin-5-one
C1=CC(=O)C2=CC=CNC2=C1
578-67-6
C9H7NO
145.16
MFCD00006792
GVNQVWJYDXOLST-UHFFFAOYSA-N
5-hydroxyquinoline, quinolin-5-ol, 5-quinolinol, 5-chinolinol, ccris 4330, gyesayhwismzok-uhfffaoysa-n, 5-hydroxyquinoline 5-quinolinol, quinolin-5-one, 5-hyroxyquinoline, 5-hydroxy quinoline
11360
1H-quinolin-5-one
C1=CC(=O)C2=CC=CNC2=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 5-Hydroxyquinoline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 223°C to 226°C
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 145.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Solution
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Hydroxyquinoline
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.