Learn More
5-Methoxytryptamine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10031440
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
66-83-1
C11H14N2O·HCl
226.71
MFCD00012684
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride
6198
2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine;hydrochloride
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
66-83-1
C11H14N2O·HCl
226.71
MFCD00012684
TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride
6198
2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine;hydrochloride
COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
Materiale o nome chimico 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 246.0°C to 248.0°C
Colore Beige to White
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 14, 6002
Peso formulazione 226.71
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/