Learn More
5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15254268
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
72835-25-7
C6H5NS
123.18
RBQRZWYCXAXPIN-UHFFFAOYSA-N
312733
5-methylthiophene-2-carbonitrile
CC1=CC=C(S1)C#N
72835-25-7
C6H5NS
123.18
RBQRZWYCXAXPIN-UHFFFAOYSA-N
312733
5-methylthiophene-2-carbonitrile
CC1=CC=C(S1)C#N
Materiale o nome chimico 5-Methylthiophene-2-carbonitrile
Punti di ebollizione 73.0°C to 75.0°C (5.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 5-methyl-2-thiophenecarbonitrile, 2-cyano-5-methylthiophene, 2-thiophenecarbonitrile, 5-methyl, 2-thiophenecarbonitrile,5-methyl, 5-methyl-thiophene-2-carbonitrile
Peso formulazione 123.18
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.