Learn More
Spectrum™ Labs Spectra/Por™ 7 3500 D MWCO Standard RC Pre-Treated Dialysis Kits
With chemically-treated tubing to remove any trace levels of heavy metals and sulfide compounds
143.82€ - 232.00€
Specifica
MWCO | 3.5 kDa |
---|---|
Quantità | 1 m Tubing/Kit |
Includes:
- 1meter of pre-treated tubing, a pair of closures and 5 opening picks
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15360692
|
Spectrum™
132112T |
9.3 mL/cm vol./length | 34 mm |
232.00€
1m |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15350692
|
Spectrum™
132111T |
6.4 mL/cm vol./length | 29 mm |
169.00€
1m |
Spedizione stimata: Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15340692
|
Spectrum™
132 110T |
1.1 mL/cm vol./length | 11.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Hydrophilic, symmetric porositiy
- Equilibrated in water
- Packaged wet in preservative solution of 0.05% sodium azide
- For small experiments or qualifying a membrane for a particular application
Specifica
3.5 kDa | |
1 m Tubing/Kit |