Learn More
6-Chloro-3-pyridinol, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 15295988
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
41288-96-4
C5H4ClNO
129.54
MFCD00234050
KVCOOWROABTXDJ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-hydroxypyridine, 6-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-chloro, 2-chloro-5-hydroxy pyridine, 2-chloro-5-pyridinol, 2-chloropyridin-5-ol, pubchem2410, zlchem 1336, 6-chloropyridine-3-ol, 6-chloro-pyridin-3-ol
819821
6-chloropyridin-3-ol
OC1=CC=C(Cl)N=C1
41288-96-4
C5H4ClNO
129.54
MFCD00234050
KVCOOWROABTXDJ-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-5-hydroxypyridine, 6-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 6-chloro, 2-chloro-5-hydroxy pyridine, 2-chloro-5-pyridinol, 2-chloropyridin-5-ol, pubchem2410, zlchem 1336, 6-chloropyridine-3-ol, 6-chloro-pyridin-3-ol
819821
6-chloropyridin-3-ol
OC1=CC=C(Cl)N=C1
Materiale o nome chimico 6-Chloro-3-pyridinol
Punto di fusione 159.0°C to 161.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 129.54
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 6-Chloro-3-pyridinol, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.