Learn More
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 50 g |
Peso formulazione | 142.11 |
Percent Purity | 97% |