Learn More
Clinisafe™ 60 L Clinical Waste Container
Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
254.00€
Specifica
Product Type | Waste Container |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 60 L |
Certificazione/Conformità | UK Regulations, UN3293 |
Colore | Gray |
Dimensioni (L x P x A) | 395 x 300 x 670 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17641725
|
Clinisafe™
51860000 |
Yellow |
254.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17651725
|
Clinisafe™
51860415 |
Red |
254.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17661725
|
Clinisafe™
51860420 |
Purple |
254.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17671725
|
Clinisafe™
51860540 |
Blue |
254.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
- The 60 Liter Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste.
- The large capacity and open entry point allow safe and easy drop-in disposal of a range of containers. The lid can be temporarily closed to conceal the contents when not in use and securely closed for transportation to the final disposal.
- Features and benefits
- Made from low carbon footprint recycled material
- High-level leak-resistant hermetic seal
- Temporary closure and 4 click final closure features to prevent potential spillages and overfilling
- Clearly visible fill line and large fill area
- Carry handle for easy transportation
- Large aperture
- Compliant with UN3293
Specifica
Waste Container | |
UK Regulations, UN3293 | |
395 x 300 x 670 mm | |
Safe Disposal of Non-Sharps Clinical Waste |
60 L | |
Gray | |
10/Cs. |