Learn More
7-Bromoheptanoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15362042
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
30515-28-7
C7H13BrO2
209.08
JLPQXFFMVVPIRW-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-heptanoic acid, heptanoic acid, 7-bromo, 7-bromoenanthic acid, omega-bromoheptanoic acid, 7-bromoheptanoicacid, 5-bromopentylacetate;, 7-bromo heptanoic acid, acmc-1aezo, ksc226m8n
121723
7-bromoheptanoic acid
C(CCCBr)CCC(=O)O
30515-28-7
C7H13BrO2
209.08
JLPQXFFMVVPIRW-UHFFFAOYSA-N
7-bromo-heptanoic acid, heptanoic acid, 7-bromo, 7-bromoenanthic acid, omega-bromoheptanoic acid, 7-bromoheptanoicacid, 5-bromopentylacetate;, 7-bromo heptanoic acid, acmc-1aezo, ksc226m8n
121723
7-bromoheptanoic acid
C(CCCBr)CCC(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 7-Bromoheptanoic acid
Punto di fusione 29.0°C to 32.0°C
Punti di ebollizione 121.0°C to 125.0°C (5.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 209.08
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 7-Bromoheptanoic acid, 97%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.