Learn More
7-Nitroindole-2-carboxylic acid, 90%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 7-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 206.16 |
Percent Purity | 90% |