Learn More
Hamilton™ 7000 Series Knurled Hub Syringes
Modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
187.00€ - 1615.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15153038
|
Hamilton™
80108 |
207.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11518044
|
Hamilton™
DS88400 |
Volume: 2uL; 25 gauge |
1615.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10005590
|
Hamilton™
DS88500 |
1615.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
10231432
|
Hamilton™
80108 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
Descrizione
- The only zero dead volume syringe available
- Fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle
- Ensures that all solvent is expelled