Learn More
Brady™ BBP11 BBP12 R7940 Series Printer Ribbon
Nastro in cera con prestazioni standard per uso generale, destinato all’etichettatura temporanea e in carta.
Marca: Brady™ 804457
44.16 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.60200kg
Descrizione
- General purpose, standard performance wax ribbon for paper and temporary labelling.
Specifica
Printer Ribbon | |
BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer | |
4.33 in. | |
110 mm | |
70 m x 110 mm | |
Ink side out |
Black | |
76.55 yd. | |
70 m | |
12.7 mm I.D. | |
Black 7940 Series Thermal Transfer Printer Ribbon | |
1 Ea. |