Learn More
Brady™ 7950 Series Thermal Transfer Printer Ribbon, 114 mm Width
Thermal transfer ribbon with high resistance against smearing and chemicals.
Marca:  Brady™ 236002
120.87 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29200kg
Codice prodotto. 11528714
  • 177.00€ / 1 scatola
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Strong environmental resistance against smearing and chemicals.
  • Reliable, sharp-edge print quality maximizes bar code readability
Specifica
Specifica
Black
Wax, Resin
4.5 in.
114 mm
25.4 mm
2011/65/EU and 2015/863
BradyPrinter PR Plus Series Label Printer, THT 76 mm Core Printer
984 ft.
300 m
1 in.
Open-core Ribbon