Learn More
Brady™ BBP11 BBP12 R7953 Series Printer Ribbon
Nastro in cera/resina con prestazioni standard alternativo alla versione R795 con minore resistenza a sbavature e sostanze chimiche.
Marca: Brady™ 804451
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06700kg
Descrizione
- Standard performance alternative wax/resin ribbon for R7950 with lower chemical and smear resistance.
Specifica
Printer Ribbon | |
BBP11 Label Printer, BBP12 Label Printer | |
76.55 yd. | |
70 m | |
0.0018 in. | |
12.7 mm I.D. | |
Black 7953 Series Thermal Transfer Printer Ribbon | |
1 Ea. |
Black | |
Polyester | |
3.35 in. | |
85 mm | |
0.0045 mm | |
70 m x 85 mm | |
Ink side out |