Learn More
Fisherbrand™ 8mm PP Screw Cap, 8-425
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
51.00€ - 54.95€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 100 |
Dimensione chiusura | ND8 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11831653
|
Fisherbrand™
|
Black | Center Hole Screw Cap |
51.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11861683
|
Fisherbrand™
|
Black | Closed Top Screw Cap |
54.45€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11898981
|
Fisherbrand™
|
White | Center Hole Screw Cap |
54.55€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11888981
|
Fisherbrand™
|
White | Closed Top Screw Cap |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- 8mm
- PP
- Screw Cap
- 8-425 thread
Specifica
8 mm | |
Polypropylene | |
100 | |
ND8 |