Learn More
Fisherbrand™ Sigillo a vite in PP da 8 mm, nero, foro centrale, filettatura 8-425, setto assemblato
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Marca: Fisherbrand™
338.55 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21972" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- 8mm
- PP
- Screw Cap
- Black
- Center hole
- 8-425 thread
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
Silicone/PTFE | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Red, White, Black | |
Polypropylene | |
100 |