Learn More
Uvex™ 9161 Uncoated Safety Spectacles
Catalog Number 15395872
Click to view available options
Clear
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Comfortable over-glasses with matte roof area to suppress reflections, indirect ventilation prevents fogging.
  • Comfortable cover spectacle with frosted brow guard to block overhead glare
  • Indirect ventilation due to special temple design with large side shields
  • Uncoated
Certifications/Compliance (Europe) EN 166:2001, EN 170:2002
Lens Tint Clear
Colore telaio Clear
Lens Material Polycarbonate
UV Protection UV 400