Learn More
Uvex 95281 Low Tune-Up Insole For Uvex 1 and 2 - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
21.80€
Specifica
Colore | Black, Blue |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Uvex 1 and 2 |
Materiale | Microvelour |
Monouso | No |
Sesso | Unisex |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17218001
|
Uvex
9528135 |
35 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228001
|
Uvex
9528136 |
36 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238001
|
Uvex
9528137 |
37 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248001
|
Uvex
9528138 |
38 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258001
|
Uvex
9528139 |
39 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268001
|
Uvex
9528140 |
40 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278001
|
Uvex
9528141 |
41 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17288001
|
Uvex
9528142 |
42 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17298001
|
Uvex
9528143 |
43 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17208011
|
Uvex
9528144 |
44 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17218011
|
Uvex
9528145 |
45 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228011
|
Uvex
9528146 |
46 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238011
|
Uvex
9528147 |
47 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248011
|
Uvex
9528148 |
48 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258011
|
Uvex
9528149 |
49 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268011
|
Uvex
9528150 |
50 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278011
|
Uvex
9528151 |
51 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17288011
|
Uvex
9528152 |
52 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex Tune-Up Comfortable Low Insole 95281
- Antistatic insole concept for use in safety footwear
- Designed to reduce fatigue by increasing wearer comfort and enhancing ergonomics by optimum support of arch of feet
- Good cushioning
- Relief of pressure marks
- Non-irritating, comfortable surface structure
- Breathable and absorbs moisture
- Antibacterial
- Antistatic
- Useable for ESD-footwear
- Uvex 1, Uvex 2, Uvex 1 Duo, Uvex Xenova™ Light
- Article No. 95281
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 35 to 52
Specifica
Black, Blue | |
Microvelour | |
Unisex | |
Yes |
Uvex 1 and 2 | |
No | |
Standard width | |
No |