Learn More
Uvex 95282 Medium Tune-Up Insole For Uvex 1 and 2 - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
21.80€
Specifica
Colore | Black, White |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Uvex 1 and 2 |
Materiale | Microvelour |
Monouso | No |
Sesso | Unisex |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17298011
|
Uvex
9528235 |
35 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17208021
|
Uvex
9528236 |
36 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17218021
|
Uvex
9528237 |
37 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228021
|
Uvex
9528238 |
38 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238021
|
Uvex
9528239 |
39 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248021
|
Uvex
9528240 |
40 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258021
|
Uvex
9528241 |
41 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268021
|
Uvex
9528242 |
42 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17278021
|
Uvex
9528243 |
43 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17288021
|
Uvex
9528244 |
44 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17298021
|
Uvex
9528245 |
45 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17208031
|
Uvex
9528246 |
46 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17218031
|
Uvex
9528247 |
47 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17228031
|
Uvex
9528248 |
48 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17238031
|
Uvex
9528249 |
49 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17248031
|
Uvex
9528250 |
50 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17258031
|
Uvex
9528251 |
51 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17268031
|
Uvex
9528252 |
52 |
21.80€
1 paio |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Uvex Tune-Up Comfortable Medium Insole 95282
- Antistatic insole concept for use in safety footwear
- Designed to reduce fatigue by increasing wearer comfort and enhancing ergonomics by optimum support of arch of feet
- Good cushioning
- Relief of pressure marks
- Non-irritating, comfortable surface structure
- Breathable and absorbs moisture
- Antibacterial
- Antistatic
- Useable for ESD-footwear
- Uvex 1, Uvex 2, Uvex 1 Duo, Uvex Xenova™ Light
- Article No. 95282
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Sizes: 35 to 52
Specifica
Black, White | |
Microvelour | |
Unisex | |
Yes |
Uvex 1 and 2 | |
No | |
Standard width | |
No |