Learn More
Uvex 95797 Insole For Uvex 1 Sport - Width 10
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport
Marca:  Uvex 9579748
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10700kg
Codice prodotto. 17218971
  • 19.85€ / 1 paio
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Full-surface foot shock absorption
  • Highly breathable and moisture-absorbent material
  • Shock absorption zones support natural foot movement
  • Skin compatibility and pleasant surface structure
  • Supports foot arch
  • Article No. 9579.7
  • Sizes: 35 to 52
Specifica
Specifica
Black
Microvelour
No
Narrow width
No
Uvex 1 Sport
48
Unisex