Learn More
Eppendorf™ 96-Well Flat Bottom PCR Microplates
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Gray
White, Black
White, Clear Bottom
Quantità:
240/Pk.
80/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 240
pezzi 80
Specifica
Specifica
| Certificato | Yes |
| Formato | Standard |
| Metodo di rilevamento | Quantitative Protein Analysis |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | White, Clear Bottom |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 96 |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Senza Dnasi | Yes |
| Da utilizzare con (applicazione) | For PCR techniques |
| Vedi altri risultati |