Learn More
Eppendorf™ 96-Well Flat Bottom Sterile Polypropylene Microplates
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Quantità:
240/Pk.
80/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 240
pezzi 80
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | White, Clear Bottom |
| Materiale | Polypropylene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Sterile |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| Quantità | 240/Pk. |
| Colore della gonna | White |
| Colore pozzetto | Clear |