Learn More
Fisherbrand™ Piastre per PCR da 96 pozzetti a basso profilo con bordo
Produktkod. p-3599482 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Colore:
Blue
Green
Incolore
Red
Yellow
Förpackningsstorlek
pezzi 25
Produktkod. 12194112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fit most thermal cyclers
  • Virgin polypropylene
  • Clear well bottom for sample visibility
  • Stackable
  • Raised-rim design
  • Sealable using adhesive films and foils, heat seals, and cap strips
  • 200μL maximum well volume when used with adhesive and heat seals
  • Cut-away corner and alphanumeric grid
  • SBS (Society for Biomolecular Screening) footprint
  • Automation friendly
  • Eight holes in the skirt aid plate positioning and removal from thermal cycler block
  • Cleanroom produced
Specifikationer
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Yellow
Product Type PCR Microplate
Skirt Style Skirted
Materiale Polypropylene
Volume (sistema metrico) pozzetto 200 μL
No. of Wells 96
Da utilizzare con (applicazione) PCR, RT-PCR applications
Con bordo Yes
Colore pozzetto Clear
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.