Learn More
Eppendorf™ 96-Well Protein LoBind Deep Well Plates, Clear
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 80
Descrizione
- Fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines.
- Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
- Optitrack - color framed plates with alphanumeric labelling
- High chemical resistance
- G-safe - highest centrifugation stability
- LoBind - free of surface coating e.g., silicone
- Free from DNA, DNase, RNase and PCR* inhibitor (PCR* clean)
- LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
- LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
- Autoclavable
- Optionally available with barcode
Specifica
Specifica
| Certificato | Sì |
| Formato | Standard |
| Metodo di rilevamento | Analisi quantitativa delle proteine |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polycarbonate |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 1000 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Senza Dnasi | Sì |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per tecniche PCR |
| Vedi altri risultati |