Learn More
Fisherbrand™ Piastre per PCR da 96 pozzetti con bordo medio
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Incolore
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
Directly compatible with all major thermal cyclers, including ABI instruments—can be used in ABI 96-well sequencers without adapters
- Polipropilene vergine
- Fondo a pozzetti trasparenti per una maggiore visibilità del campione
- Design con bordo rialzato
- Sigillabile con pellicole e lamine adesive, termosigilli e strisce di tappi
- 300 μl di volume massimo con l'impiego di adesivo e termosigilli
- Angolo smussato e griglia alfanumerica
- Prodotto in camera sterile
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Red |
| Product Type | PCR Microplate |
| Skirt Style | Semi |
| Materiale | Polypropylene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 300 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Da utilizzare con (applicazione) | PCR, RT-PCR applications |
| Con bordo | Yes |
| Vedi altri risultati |