Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates LoBind™ - PCR Plates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15881525 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Clear
Green
Orange
Red
Trasparente
Yellow
No. of Wells:
96
384
Volume (sistema metrico) pozzetto:
45 μL
150 μL
250 μL
Imballaggio:
10 Bags x 30 Plates
300 Plates
5 Bags x 5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 300
Codice prodotto. 15881525
Marca: Eppendorf™ 0030129571
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Eppendorf twin.tec™ PCR plates LoBind, available in 96- and 384-well formats, maximize nucleic acid recovery and are certified as PCR clean for consistently reliable results.
  • LoBind material guarantees maximum sample recovery for improved assay results.
  • One-piece design: combining a polycarbonate frame and polypropylene wells for optimum performance.
  • Extremely thin-walled polypropylene wells guarantee optimum heat transfer to the sample.
  • Exceptionally solid and torque-resistant polycarbonate frame.
  • OptiTrack™ matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors.
  • Raised well rims for effective sealing, also reduces risk of cross-contamination.
  • Batch-tested and certified free of DNA, DNAase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Proprietà di legame Low DNA Binding
Certificazione/Conformità PCR Clean
Certificato Yes
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Autoclavable
Imballaggio 300 Plates
Product Line Eppendorf
Colore Orange
Monouso Single-use
Skirt Style Skirted
Materiale Polypropylene, Polycarbonate
Volume (sistema metrico) pozzetto 150 μL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Da utilizzare con (applicazione) Real Time PCR
Compatibilità ad alta produttività Yes
RCF max 2250 x g
N. per confezione 300 Pk.
Compatibilità piastre Yes
Purity or Quality Grade PCR Clean (Non-sterile)
Quantità 300 Pk.
Con bordo Yes
Colore pozzetto Colorless