Learn More
Eppendorf™ Piastre per PCR con bordo parziale a fondo conico con 96 pozzetti twin.tec™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10308713 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue, White Bottom
Green, Clear
Incolore, Clear
White
Yellow, Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 10308713
Marca: Eppendorf™ 0030132548
Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors. Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ Semi-Skirted Conical Bottom PCR Plates feature a one-piece design-combining polycarbonate and polypropylene for optimum performance.
  • Improved well-to-well tolerance
  • Semi-skirt for labelling
  • Extremely thin-walled for optimum heat transfer into the sample
  • Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing
  • Raised well rims for effective sealing and reduced cross-contamination risk
  • 250μL well volume (when used with cap strips)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificato Yes
Formato Standard
Metodo di rilevamento Quantitative Protein Analysis
Matrice 8 x 12
Colore White
Materiale Polycarbonate
No. of Wells 96
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Senza Dnasi Yes
Da utilizzare con (applicazione) For PCR techniques
Stabilità max calore 121°C
Profilo 96 Wells, Semi-Skirted
Quantità 25/Pk.
Temperature Range (Metric) 121°C