Learn More
Eppendorf™ Piastre per PCR con bordo parziale a fondo conico con 96 pozzetti twin.tec™
Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors. Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ Semi-Skirted Conical Bottom PCR Plates feature a one-piece design-combining polycarbonate and polypropylene for optimum performance.
155.00€ - 197.00€
Specifica
Certificato | Yes |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 8 x 12 |
No. of Wells | 96 |
Forma pozzetto | Conical Bottom (V-well) |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10276963
|
Eppendorf™
0030132530 |
Blue, White Bottom |
197.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10308713
|
Eppendorf™
0030132548 |
White |
197.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10464393
|
Eppendorf™
0030128591 |
Green, Clear |
155.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10777294
|
Eppendorf™
0030128613 |
Incolore, Clear |
155.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10552065
|
Eppendorf™
0030128583 |
Yellow, Clear |
155.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Certified free of any detectable human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors. Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ Semi-Skirted Conical Bottom PCR Plates feature a one-piece design-combining polycarbonate and polypropylene for optimum performance.
- Improved well-to-well tolerance
- Semi-skirt for labelling
- Extremely thin-walled for optimum heat transfer into the sample
- Cut-away corner and alphanumeric grid-referencing
- Raised well rims for effective sealing and reduced cross-contamination risk
- 250μL well volume (when used with cap strips)
Specifica
Yes | |
8 x 12 | |
Conical Bottom (V-well) | |
For PCR techniques | |
121°C |
Standard | |
96 | |
Yes | |
121°C |