Learn More
Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ Skirted PCR Plates
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Yellow, Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 300
Specifica
Specifica
| Certificato | Yes |
| Formato | Standard |
| Metodo di rilevamento | Quantitative Protein Analysis |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polycarbonate |
| No. of Wells | 96 |
| Senza Dnasi | Yes |
| Da utilizzare con (applicazione) | For PCR techniques |
| Stabilità max calore | 121°C |