Learn More
Fisherbrand™ Fiala in plastica con filettatura corta 9 mm, imboccatura larga
Compatibilità universale su quasi tutti gli autocampionatori.
Marca: Fisherbrand™
235.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.13000kg
Descrizione
- Universally compatible on almost all autosamplers, thereby rationalization of other 1.5ml vials, as for instance 11mm Crimp Neck Vials, Screw Neck Vials 8-425 and 10-425, is possible
- Vials with integrated Micro-Insert are available in amber glass
Specifica
Micro-Vial | |
11.6 mm | |
0.4 mL | |
Short Thread | |
Inner Cone | |
0.25 mL | |
32 mm | |
ND9 |
Amber | |
Polypropylene | |
GC, HPLC | |
Polyethylene Bag | |
<4 μL | |
Flat Bottom | |
1000 | |
No |