Learn More
KleenGuard™ Tute di protezione da liquidi e particelle con cappuccio KleenGuard™
Codice prodotto. p-8003394
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2 XL
3X-Large
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11774903
Marca: KleenGuard™ 97950
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le tute di protezione da liquidi e particelle con cappuccio KleenGuard™
  • Di colore bianco
  • Monouso
  • Senza silicone e antistatiche
  • Cappuccio appositamente progettato per adattarsi a un respiratore
  • Contribuisce a ridurre la contaminazione in aree critiche grazie al basso rilascio di residui
  • Zip per tutta la lunghezza, cuciture fitte e sigillanti e tessuto a doppio strato
  • Ideali per la protezione da particelle di grandi dimensioni, polvere radioattiva e schizzi di sostanze chimiche
  • Adatte per aree farmaceutiche, produzione, servizi pubblici, elettronica, agricoltura e aree di verniciatura a spruzzo
Specifica
Product Type General Purpose Coveralls
Size 3X-Large
Sesso Unisex
Materiale KleenGuard™
Colore White
Monouso Single-use
Stile vita Elastic
Ankle Style Elastic
Stile polso Elastic
Stile collo Con cappuccio
Hood Type Attached
Tipo di chiusura Front Zipper
Tipo di giuntura Stitched
Sterilità Sterile
Resistenza Water, Chemicals, Liquid, Particle, Anti-static
Senza lattice
Lunghezza (sistema imperiale) 15,6in.
Lunghezza (sistema metrico) 40 cm
Peso (sistema imperiale) 18.282 lb.
Peso (sistema metrico) 8.31 kg
Quantità 25/Pk.