Learn More
Thermo Scientific™ Piastra di conservazione da 2.2 ml
Piastre di conservazione a pozzetti da 2.2 ml per la coltura o la conservazione di campioni di grandi dimensioni.
Marca:  Thermo Scientific™ AB-0932
247.46 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21898" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.75000kg
Codice prodotto. 11594754
  • 308.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
È possibile semplificare le applicazioni di biologia molecolare con le piastre di conservazione e analisi Thermo Scientific. Tutte le piastre vengono prodotte nella nostra camera sterile al fine di garantire una qualità di grado molecolare. La nostra vasta gamma di piastre in polipropilene offre soluzioni eccellenti per la conservazione e la preparazione dell'analisi dei campioni, consentendo di gestire, conservare e trasportare facilmente diluizioni e aliquote. Tutte le piastre sono in formato ANSI, per la compatibilità con i sistemi automatizzati. Per agevolare ulteriormente la conservazione e il tracciamento, tutte le piastre possono essere fornite con codici a barre personalizzati.
Caratteristiche principali
  • Progettata per un recupero ottimale del campione
  • Ogni pozzetto quadrato è specificamente progettato con un bordo di tenuta indipendente per prevenire la contaminazione incrociata
  • Fondo a U (AB-0661) che facilita la risospensione o fondo conico (AB-0932) per un semplice recupero del campione
Specifica
Specifica
Custom Barcoding Available
96-well
8 x 12
Individually Wrapped
Abgene
96-well plate
Polipropilene
96
Non sterile
Pozzetti quadrati
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
50
50/Cs.
Yes
ANSI/ SLAS Standard
Certificati esenti da RNasi, DNasi e DNA umano. Conformità ANSI
Pozzetti quadrati e a fondo conico per un recupero completo del campione
Autoclavable
Low binding PP
Incolore
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
2200 μL
1800 μl
Non-treated
Yes
5000 x g
1
Esclusivamente per scopi di ricerca. Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.
PCR Ready