Learn More
Thermo Scientific™ Piastra di conservazione da 2.2 ml
Piastre di conservazione a pozzetti da 2.2 ml per la coltura o la conservazione di campioni di grandi dimensioni.
Marca: Thermo Scientific™ AB-0932/B
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.23000kg
Descrizione
È possibile semplificare le applicazioni di biologia molecolare con le piastre di conservazione e analisi Thermo Scientific. Tutte le piastre vengono prodotte nella nostra camera sterile al fine di garantire una qualità di grado molecolare. La nostra vasta gamma di piastre in polipropilene offre soluzioni eccellenti per la conservazione e la preparazione dell'analisi dei campioni, consentendo di gestire, conservare e trasportare facilmente diluizioni e aliquote. Tutte le piastre sono in formato ANSI, per la compatibilità con i sistemi automatizzati. Per agevolare ulteriormente la conservazione e il tracciamento, tutte le piastre possono essere fornite con codici a barre personalizzati.
Caratteristiche principali- Progettata per un recupero ottimale del campione
- Ogni pozzetto quadrato è specificamente progettato con un bordo di tenuta indipendente per prevenire la contaminazione incrociata
- Fondo a U (AB-0661) che facilita la risospensione o fondo conico (AB-0932) per un semplice recupero del campione
Specifica
Custom Barcoding Available | |
96-well | |
8 x 12 | |
Individually Wrapped | |
Abgene | |
96-well plate | |
Polypropylene | |
96 | |
Non-treated | |
Yes | |
50 | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | |
PCR Ready |
Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant | |
96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates | |
Autoclavable | |
Low binding PP | |
Blue | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
2200 μL | |
Cleanroom | |
Square, Conical Bottom (V-well) | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
1 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |