Learn More
Thermo Scientific™ Piastra di conservazione da 1.2 ml
Queste piastre di conservazione con fondo a U da 1.2 ml consentono di ottimizzare le colture di cellule in sospensione.
Marca: Thermo Scientific™ AB-0564
275.88 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21898" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.53500kg
Descrizione
Le piastre di conservazione da 1.2 ml vengono fornite nei formati tondo e rettangolare e sono realizzate in polipropilene. Queste piastre sono ideali per le colture cellulari in sospensione e sono compatibili con i sistemi automatizzati. Sono disponibili diverse opzioni per la chiusura ermetica per le piastre di conservazione da 1.2 ml ed è possibile sigillare ogni pozzetto in modo indipendente, per evitare la contaminazione incrociata.
Highlights
- Round well shape designed for optimal sample recovery or square shape to maximize sample volume within ANSI footprint design
- Each well has an independent sealing rim to prevent cross-contamination
- U-bottomed wells ideally suited for sample resuspension
- Polypropylene (AB-1068, polystyrene)
- Resistant to DMSO (100%); Ethanol (100%); Isopropanol (100%)
- Suitable for Autoclaving (15 minutes at 121°C) or Gamma Irradiation
- Sealing options: Adhesive Seals, Heat Seals, Storage Plate Caps and Cap Strips, and Storage Plate Sealing Mats
- Cleanroom manufactured
- ANSI-format for compatibility with automated systems
Specifica
Custom Barcoding Available | |
96-well | |
8 x 12 | |
Individually Wrapped | |
Abgene | |
96-well plate | |
Polypropylene | |
96 | |
Cleanroom | |
Round | |
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation | |
50 | |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. | |
PCR Ready |
Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant | |
Con pozzetti con fondo a U per facilitare la risospensione dei campioni | |
Autoclavable | |
Low binding PP | |
Incolore | |
ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers | |
1200 μL | |
1000 μL | |
Non-treated | |
Yes | |
2000 x g | |
1 | |
Yes | |
ANSI/ SLAS Standard |